Learn More
Alpha-Methylstyrol, TRC
Artikelnummer. 30483848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483848 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325395250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Methylstyrene
CAS 98-83-9
Summenformel C9 H10
Menge 250 mL
Synonym Benzene, isopropenyl- (7CI), Styrene, α-methyl- (8CI), (1-Methylethenyl)benzene, 1-Methyl-1-phenylethene, 1-Methyl-1-phenylethylene, 1-Methylvinyl benzene, 1-Phenyl-1-methylethylene, 1-Propene, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propene, 2-Phenyl-1-propylene, 2-Phenyl-2-propene, 2-Phenylpropene, 2-Phenylpropylene, Isopropenylbenzene, K 150 (styrene), Methylstyrene, NSC 9400, Prop-1-en-2-ylbenzene, α-Methylstyrene, α-Methylstyrol, α-Methylvinylbenzene, β-Phenylpropylene
InChI-Formel InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
SMILES CC(=C)c1ccccc1
IUPAC-Name Prop-1-en-2-ylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
Formelmasse 118.0783