Learn More
alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18699061 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18699061 0.02 mL 0.02 Milliliter
18619171 0.1 mL 0.01 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18699061
Marke: Novus Biologicals NBP2925930.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA Polyclonal antibody specifically detects alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias alpha-N- (alpha-galactosidase B), alpha-N-acetylgalactosaminidase, EC 3.2.1, EC 3.2.1.49, GALB, N-acetylgalactosaminidase, alpha-
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 312-411 of human NAGA (NP_000253.1). IQGRRIHKEKSLIEVYMRPLSNKASALVFFSCRTDMPYRYHSSLGQLNFTGSVIYEAQDVYSGDIISGLRDETNFTVIINPSGVVMWYLYPIKNLEMSQQ
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4668
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG