Learn More
alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18618656 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18618656 50 μg 50 Mikroliter
18618427 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18618656
Marke: Novus Biologicals NBP30018050ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA Polyclonal antibody specifically detects alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias alpha-N- (alpha-galactosidase B), alpha-N-acetylgalactosaminidase, EC 3.2.1, EC 3.2.1.49, GALB, N-acetylgalactosaminidase, alpha-
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA (Accession#: NP_000253.1; Met1-Gln411).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4668
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG