Learn More
alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18618427
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-00180-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18618656
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-00180-50ul
50 μg
216.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA Polyclonal antibody specifically detects alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
0.2 um filtered solution in PBS
4668
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
alpha-N- (alpha-galactosidase B), alpha-N-acetylgalactosaminidase, EC 3.2.1, EC 3.2.1.49, GALB, N-acetylgalactosaminidase, alpha-
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human alpha-N-acetylgalactosaminidase/NAGA (Accession#: NP_000253.1; Met1-Gln411).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.