Learn More
Alpha-Naphthol-Orange (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30478070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478070 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN369040250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orange 1 sodium salt
CAS 523-44-4
Summenformel C16 H11 N2 O4 S . Na
Menge 250 mg
Synonym Benzenesulfonic acid','4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-','monosodium salt (9CI), C.I. Acid Orange 20 (7CI), C.I. Acid Orange 20','monosodium salt (8CI), 1333 Orange, 4-p-Sulfophenylazo-1-naphthol monosodium salt, A.F. Orange No. 1, Acid Leather Orange I, Acid Orange 20, Acid Orange I, Aizen Orange I, C.I. 14600, Certiqual Orange I, Dye orange No. 1, Eniacid Orange I, Ext D & C Orange 3, Ext D and C Orange No. 3, External D and C Orange Number 3, FD and C Orange 1, FD and C Orange No. 1, Hispacid Orange 1, Japan Orange 1, Japan Orange 402, Japan Orange No. 402, Java Orange I, Naphthalene Orange I, Naphthol Orange, Neklacid Orange 1, Orange 1 sodium salt, Orange 402, Orange I, Orange I Extra Conc. A Export, Orange IM, Orange No. 402, Tertracid Orange I, Tropaeolin 1, Tropaeolin OOO 1, Yellow 404, α-Naphthol Orange
InChI-Formel InChI=1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccc(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-])c3ccccc13
IUPAC-Name Natrium;4-[(E)-(4-Hydroxynaphthalin-1-yl)diazenyl]benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 350.32
Formelmasse 350.0337