Learn More
Alpha-Naphthylglycidyläther, 90 %, TRC
Artikelnummer. 30468196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468196 1 g -
30469022 5 g 5 Gramm
30480758 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468196 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3784001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2461-42-9
Summenformel C13 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
IUPAC-Name 2-(Naphthalen-1-Yloxymethyl)Oxiran
SMILES C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
Formelmasse 200.0837