missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-Naphthylglycidyläther, 90 %, TRC

Artikelnummer. 30480758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480758 2.5 g 2.50 Gramm
30468196 1 g -
30469022 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480758 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3784002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2461-42-9
Summenformel C13 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
IUPAC-Name 2-(Naphthalen-1-Yloxymethyl)Oxiran
SMILES C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
Formelmasse 200.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.