Learn More
Alpha-Naphthylflavon, TRC
Artikelnummer. 17939084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17939084 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17939084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3725051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Naphthoflavone
CAS 604-59-1
Summenformel C19 H12 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
SMILES O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
IUPAC-Name 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 272.3
Formelmasse 272.0837