Learn More
Alpha, O-Dimethyl Serotonin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30385819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385819 250 mg
30388360 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479225250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1016-44-0
Summenformel C12 H16 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 240.729
Synonym 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
IUPAC-Name 1-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Propan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Formelmasse 240.103