missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha, O-Dimethyl Serotonin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30388360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388360 2.5 g
30385819 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30388360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4792252.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1016-44-0
Summenformel C12 H16 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 240.729
Synonym 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
IUPAC-Name 1-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Propan-2-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Formelmasse 240.103
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.