Learn More
Alpha-(p-Toluensulfonyl)-4-Fluorbenzylisonitril, TRC
Artikelnummer. 30423457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423457 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP768818100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile
CAS 165806-95-1
Summenformel C15H12FNO2S
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12FNO2S/c1-11-3-9-14(10-4-11)20(18,19)15(17-2)12-5-7-13(16)8-6-12/h3-10,15H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])c2ccc(F)cc2
IUPAC-Name 1-[(4-Fluorphenyl)-isocyanomethyl]sulfonyl-4-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 289.33
Formelmasse 289.0573