Learn More
Lauda™ Thermostatkühlbad Alpha RA 24 mit CEE7/7-Stecker, herkömmliche Kältemittel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16812340
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
16812340 230 V 1 Stück
1 options
Product Code. 16812340
Brand: Lauda™ L000640
Only null left
Add to basket
Add to basket
Thermostatbad/-zirkulator mit einfachster Bedienung und integriertem Kühlsystem
  • 1-zeilige LED-Anzeige zum Anzeigen der aktuellen oder eingestellten Temperatur
  • Benutzerfreundliche Menüführung mit einfacher 3-Tasten-Bedienung
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler
  • Schutz bei niedrigen und zu hohen Temperaturen bei Verwendung mit nicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Umwälzpumpe mit Durchflussminderung
  • Bad aus Edelstahl
  • Kühlung durch intelligentes Energiesparsystem (Kompressorautomatik)
  • Kondensatorkühlung
  • Luft
  • Auslassanschluss an der Rückseite
  • Verwendung herkömmlicher Kältemittel (FKW) gemäß der europäischen Verordnung zur Kontrolle von F-Gasen (EU) 517/2014
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -25 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Max. Heizleistung: 1,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 1,8 kW
    • Leistungsaufnahme: 8 A
    • Max. Pumpendruck: 0,2 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 15 l/min
    • Badvolumen Min./Max.: 14/22 l
    • Größe des Bads (B x T x H): 350 x 277 x 160 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 415 x 605 x 605 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Kühlleistung:
      • 20 °C (2), Ethanol; 0,425 kW
      • 0 °C (2), Ethanol; 0,33 kW
      • -20 °C (2), Ethanol; 0,08 kW
    • Standardzubehör:
      • Ein Baddeckel, Pumpenanschlusssatz, Schlauchverbindungsstück für Pumpenanschlüsse
  • Specifications
    Spannung 230 V