missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Synuclein Antibody (017), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18204717 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18204717 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18204717

Marke: Novus Biologicals NBP290051AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

alpha-Synuclein Monoclonal specifically detects alpha-Synuclein in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha-Synuclein
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 17
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Lewy body) 4, MGC110988, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, non-A4 component of amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This alpha-Synuclein Antibody (017) was developed against rabbit immunized with purified, recombinant human alpha-Synuclein (P37840-1; Met1-Ala140).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6622
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.