Learn More
alpha-Synuclein Antibody (5C2), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18422807 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18422807 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18422807
Marke: Novus Biologicals NBP104321AF405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
alpha-Synuclein Monoclonal antibody specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen alpha-Synuclein
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 5C2
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This alpha-Synuclein Antibody (5C2) was developed against recombinant human alpha-synuclein (61-95) purified from E. coli (NP_0003360).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6622
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ