Learn More
alpha-Terpinen 2000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327234 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327234 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17322320AL2000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Terpinene
CAS 99-86-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Terpinene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H16
Konzentration 2000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,3-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,3-cyclohexadiene, Terpilene, alpha-Terpinene, α-Terpinen, α-Terpinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-dien
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 1 mL
Formelmasse 136.1252 g/mol