Learn More
Alpha-Terpinen (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Terpinene |
| CAS | 99-86-5 |
| Summenformel | C10 H16 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Cyclohexadiene','1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,3-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,3-cyclohexadiene, Terpilene, alpha-Terpinene, α-Terpinen, α-Terpinene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1=CC=C(C)CC1 |
| IUPAC-Name | 1-Methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-dien |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.23 |
| Formelmasse | 136.1252 |