Learn More
Alpha-Terpineol 1000 ug/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313164 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313164 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYS09010013AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Terpineol
CAS 98-55-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Terpineol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H18 O
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, p-Menth-1-en-8-ol (8CI), (±)-α-Terpineol, 1,1-Dimethyl-1-(4-methylcyclohex-3-enyl)methanol, 1-p-Menthen-8-ol, 2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-2-propyl)-1-methylcyclohexene, 8-Hydroxy-p-menth-1-ene, Mil 350, NSC 21449, NSC 403665, PC 593, Pine Oil 593, Terpineol 350, dl-α-Terpineol, α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, α-Terpineol
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
IUPAC-Name 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Solvent or Matrix Aceton
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Menge 5 x 1 mL
Formelmasse 154,1358 g/mol