Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-α-Tocopherol, 95 %
Artikelnummer. 10785242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10785242 25 g Glasflasche 25 Gramm
10077789 100 g Glasflasche 100 Gramm
10482770 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785242 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 428120250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-41-0
Summenformel C29H50O2
Molekulargewicht (g/mol) 430.72
MDL-Nummer MFCD00072051
InChI-Schlüssel GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-α-Tocopherol
Namenshinweis Synthetic
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2.5°C to 3.5°C
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 393.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9653
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in oils, fats, acetone, alcohol,, chloroform, diethyl ether, other fat solvents.
IUPAC-Name (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Viskosität 4200 mPa.s (20°C)
Formelmasse 430.71
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.