Learn More
alpha-Tocopherolphosphat-Dinatriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Tocopherol Phosphate Disodium Salt |
| CAS | 90940-45-7 |
| Summenformel | C29 H49 Na2 O5 P |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | α-Tocopherol Phosphate Disodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H51O5P.2Na/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(34-35(30,31)32)23(5)24(6)28(26)33-29;;/h20-22H,9-19H2,1-8H3,(H2,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t21-,22-,29-;;/m1../s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OP(=O)(O[Na])O[Na])c(C)c(C)c2O1 |
| IUPAC-Name | [Natriumoxy-[[(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]oxy]phosphoryl]oxynatrium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 554.65 |
| Formelmasse | 554.311 |