Learn More
alpha-Tocotrienol, TRC
Artikelnummer. 30457353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457353 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5261981MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-alpha-Tocotrienol
CAS 58864-81-6
Summenformel C29 H44 O2
Menge 1 mg
Synonym (R)-α-Tocotrienol
InChI-Formel InChI=1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1)\C)\C)C
IUPAC-Name (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-Trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]chroman-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 424.66
Formelmasse 424.3341