Learn More
alpha-Toluolsulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422758
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11422758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16740.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4563-33-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4563-33-1
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00041893
InChI-Schlüssel ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenemethanesulfonamide, benzylsulfonamide, alpha-toluenesulfonamide, methanesulfonamide, 1-phenyl, .alpha.-toluenesulfonamide, 1-phenylmethanesulfonamide, toluene-.omega.-sulfonamide, toluene-alpha-sulphonamide, benzyl-sulfonamide, a-toluenesulfonamide
PubChem CID 78318
IUPAC-Name Phenylmethansulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Toluenesulfonamide
Schmelzpunkt 101°C to 104°C
Menge 1 g
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 98%