Learn More
Alpha-Toluolsulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449372 5 g 5 Gramm
11459372 25 g 25 Gramm
11469372 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449372 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10124.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1939-99-7
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.641
MDL-Nummer MFCD00007455
InChI-Schlüssel OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
IUPAC-Name Phenylmethanesulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Siedepunkt 120°C (10 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3096
Beilstein 972806
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 99%