missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Tubulin Antibody (YOL1/34), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18015524 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18015524 0.25 mL 0.25 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18015524

Marke: Novus Biologicals NB1001639V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Rat, Drosophila, Fungi, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen alpha Tubulin
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon YOL1/34
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular)
Gen-Zugriffsnummer Q71U36
Gen-Alias Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Gensymbole TUBA1A
Wirtsspezies Rat
Immunogen This alpha Tubulin Antibody (YOL1/34) was made from yeast tubulin.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7846
Testspezifität This alpha Tubulin Antibody (YOL1/34) detects an epitope on alpha tubulin between the amino acids 414-422. It has a higher affinity for fixed microtubules (formaldehyde or glutaraldehyde) than native microtubules when performing IHC.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Drosophila, Fungi, Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.