missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ alpha Tubulin Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18234774 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Proteinlänge:
ATYAPVISAEKAYHEQLSVAEITN
LEHGIQPDGQMPSDKTIGggDDSFNTFF
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18234774

Marke: Novus Biologicals™ NBP254687PEP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human alpha Tubulin The alpha Tubulin Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The alpha Tubulin Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Proteinlänge LEHGIQPDGQMPSDKTIGggDDSFNTFF
Reinheit >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Gebräuchliche Bezeichnung TUBA1A Recombinant Protein Antigen
Inhalt und Lagerung Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4
Zur Verwendung mit (Anwendung) AC
Gen-Alias Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Gensymbol TUBA1A
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 20 kDa
Produkttyp Recombinant Protein Antigen
Menge 0.1mL
Kennzeichnung RUO
Forschungskategorie Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience
Quelle E. coli
Spezifische Reaktivität Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt