missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human alpha Tubulin The alpha Tubulin Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The alpha Tubulin Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Proteinlänge | LEHGIQPDGQMPSDKTIGggDDSFNTFF |
| Reinheit | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | TUBA1A Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | AC |
| Gen-Alias | Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific |
| Gensymbol | TUBA1A |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Molekulargewicht | 20 kDa |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?