Learn More
AlphaB Crystallin/CRYAB Mouse anti-Human, Rat, Clone: CPTC-CRYAB-1, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18620608 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18620608 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18620608
Marke: Novus Biologicals NBP307764100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
AlphaB Crystallin/CRYAB Monoclonal specifically detects AlphaB Crystallin/CRYAB in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AlphaB Crystallin/CRYAB
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon CPTC-CRYAB-1
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias alpha B crystallin, alpha(B)-crystallin, alpha-crystallin B chain, CRYA2alpha crystallin B chain, crystallin, alpha B, CTPP2, Heat shock protein beta-5, heat-shock 20 kD like-protein, HSPB5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length AlphaB Crystallin/CRYAB protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Sensory Systems, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1410
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2c κ