Learn More
Alphacel-Bulkware ohne Nährwert, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451392 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lbs.
100 lbs.
Packungsgröße:
100 Pfund
5 Pfund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451392 100 lbs. 100 Pfund
11431392 5 lbs. 5 Pfund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451392 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290045380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 €
    976.50 € / 100 Pfund
    Sparen 53.50 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besteht aus fein gemahlener Cellulose für die Zugabe zu Tiernahrung, um Nahrungsmittel mit minimalem Nährwert als Schüttgut zu liefern
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-34-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alphacel Non-Nutritive Bulk
Menge 100 lbs.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alphacel
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel