Learn More
Texwipe™ AlphaLite™ ll Wischtücher
Artikelnummer. 11565365 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
60 x 25 cm
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11565365 60 x 25 cm 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11565365 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX1091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.75 €
    76.01 € / 150 Stück
    Sparen 19.74 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sparsamer, leichter Strickwischer
  • 100 % synthetische Faser (Endlosfilament aus gestricktem Polyester)
  • Lösungsmittelsichere Bag-Within-A-Bag™, amid- und silikonfreie Reinraumverpackung
  • Geringe Partikel- und extrahierbare Konzentrationen
  • Gute Saugfähigkeit, Wischeffizienz und abriebfest
  • Chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit
  • Ermöglicht ein strenges Abwischen mit minimaler Freisetzung von Fasern und Partikeln
  • Zur Verwendung mit flachen ‘Stoffhalter’-Wischmopps wie FILMOP
  • Für verschüttete Flüssigkeiten, allgemeines Abwischen und Wartung von Arbeitsflächen
  • Reinigung von Böden und Wänden
  • Hervorragend geeignet für viele Anwendungen
  • Kann mit DIW und IPA zur Reinigung entscheidender Oberflächen verwendet werden
Spezifikation
Länge (metrisch) 60 cm
Breite (metrisch) 25 cm
Abmessungen (L x B) 60 x 25 cm
Verpackungsmenge 2 Beutel x 75 Wischtücher, 4 Beutel/Karton