Learn More
(AlphaR)-Alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzeneacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30386180
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386180 5 g
30384608 50 g
30385046 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9173655G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62893-24-7
Summenformel C15H17N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 335.31
Synonym (R)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzeneacetic Acid, HO-EPCP
IUPAC-Name (R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
SMILES O=C(N(CCN(CC)C1=O)C1=O)N[C@H](C2=CC=C(O)C=C2)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (alphaR)-alpha-(((4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl)amino)-4-hydroxy-benzeneacetic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H17N3O6/c1-2-17-7-8-18(13(21)12(17)20)15(24)16-11(14(22)23)9-3-5-10(19)6-4-9/h3-6,11,19H,2,7-8H2,1H3,(H,16,24)(H,22,23)/t11-/m1/s1
Formelmasse 335.11