Learn More
(AlphaR,BetaS)-Bedaquilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (alphaR,betaS)-Bedaquiline |
| CAS | 857086-93-2 |
| Summenformel | C32H31BrN2O2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30-,32-/m0/s1 |
| SMILES | COc1nc2ccc(Br)cc2cc1[C@H](c3ccccc3)[C@](O)(CCN(C)C)c4cccc5ccccc45 |
| IUPAC-Name | (1S,2R)-1-(6-Brom-2-methoxychinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-naphthalin-1-yl-1-phenylbutan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 555.5 |
| Formelmasse | 554.1569 |