Learn More
(AlphaR,BetaS)-Bedaquilin, TRC
Artikelnummer. 30330221
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330221 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11953510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (alphaR,betaS)-Bedaquiline
CAS 857086-93-2
Summenformel C32H31BrN2O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30-,32-/m0/s1
SMILES COc1nc2ccc(Br)cc2cc1[C@H](c3ccccc3)[C@](O)(CCN(C)C)c4cccc5ccccc45
IUPAC-Name (1S,2R)-1-(6-Brom-2-methoxychinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-naphthalin-1-yl-1-phenylbutan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 555.5
Formelmasse 554.1569