Learn More
(AlphaR,DeltaS,GammaR)-Delta-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-Gamma-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-Alpha-(phenylmethyl)benzolhexansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (alphaR,deltaS,gammaR)-delta-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-gamma-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-alpha-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid |
| CAS | 98818-49-6 |
| Summenformel | C30H45NO5Si |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (alphaR,gammaR,deltaS)-delta-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-gamma-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-alpha-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid, [alphaR-(alphaR*,gammaR*,deltaS*)]-delta-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-gamma-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-alpha-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C30H45NO5Si/c1-29(2,3)35-28(34)31-25(20-23-17-13-10-14-18-23)26(36-37(7,8)30(4,5)6)21-24(27(32)33)19-22-15-11-9-12-16-22/h9-18,24-26H,19-21H2,1-8H3,(H,31,34)(H,32,33)/t24-,25+,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)O)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | (2R,4R,5S)-2-Benzyl-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-phenylhexansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 527.77 |
| Formelmasse | 527.3067 |