Beschreibung
- Reinraum-Wischtücher aus Polyesterstrick-Gewebe mit verschiedenen Konzentrationen von Isopropanol IPA in Halbleiterqualität (100 % IPA-Wischtücher sind für Halbleiter-Werkzeugkammern vorgesehen)
- Vectra™ steht für gleichbleibende Qualität, geringen Gehalt an extrahierbaren Ionen und flüchtigen Rückständen sowie eine freihändige Qualitätskontrolle
- Entfernen Sie Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen von medizinischen Oberflächen, bevor Sie die Verpackung und die Endsterilisation vornehmen
- Hervorragende Festigkeit und Abriebbeständigkeit auch bei anspruchsvoller Verwendung
- Optimale IPA-Sättigung
- Vermeidet Wartungsaufwand und Sicherheitsbedenken bei Spritzflaschen
- Niedrigste Partikelbildung bei Einführung in Alkohol
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | AlphaSat™ Vorgesättigte Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 10,2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 10,16 cm |
| Material | Polyester |
| Flächengewicht | 158 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Abmessungen (L x B) | 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum allgemeinen Abwischen, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zum Reinigen und Polieren Edelstahl, Schutzabdeckung für Teile und Produkte |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol