Learn More
Texwipe™ Alphasat™ CleanPak™ getränkte Polyester-Wischtücher
Artikelnummer. 11595395 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Sättigungslösung:
100 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität
70 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
75 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sättigungslösung unitSize
11595395 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 70 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität 50 Stück
11575395 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) 70 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität 200 Stück
11585395 6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm) 70 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität 75 Stück
11505415 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 100 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität 50 Stück
4 options
Artikelnummer. 11595395
Marke: Texwipe™ TX1039
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 bis 5
  • Reinraum-Wischtücher aus Polyesterstrick-Gewebe mit verschiedenen Konzentrationen von Isopropanol IPA in Halbleiterqualität (100 % IPA-Wischtücher sind für Halbleiter-Werkzeugkammern vorgesehen)
  • Vectra™ steht für gleichbleibende Qualität, geringen Gehalt an extrahierbaren Ionen und flüchtigen Rückständen sowie eine freihändige Qualitätskontrolle
  • Entfernen Sie Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen von medizinischen Oberflächen, bevor Sie die Verpackung und die Endsterilisation vornehmen
  • Hervorragende Festigkeit und Abriebbeständigkeit auch bei anspruchsvoller Verwendung
  • Optimale IPA-Sättigung
  • Vermeidet Wartungsaufwand und Sicherheitsbedenken bei Spritzflaschen
  • Niedrigste Partikelbildung bei Einführung in Alkohol
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp AlphaSat™ Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Polyester
Flächengewicht 158
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum allgemeinen Abwischen, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zum Reinigen und Polieren Edelstahl, Schutzabdeckung für Teile und Produkte
Sättigungslösung 70 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol