Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten, Polyester
Artikelnummer. 15702396 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
600 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Packungsgröße
15702396 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) Unsteril 100 Stück
18603943 12 x 12 in. Unsteril 600 Stück
15684977 12 x 12 in. Steril 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15702396 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.68 €
    107.59 € / 100 Stück
    Sparen 38.09 €
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 und 4
  • Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Zweilagiges, abgedichtetes Wischtuch mit höchster Saugfähigkeit
  • Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
  • Hervorragend geeignet zum Aufnehmen großer Mengen Flüssigkeiten und zum Auftragen von Chemikalien
  • Abriebfestes Wischtuch mit weicher, flexibler Fläche
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Trocken oder steril erhältlich. Basisgewicht: 185 g/m2.
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Polyester
Flächengewicht 185
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideale Wischtücher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen