Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten, Polyester
Alle ansehen Texwipe Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Sterilität:
Steril
Unsteril
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
500 Stück
600 Stück
Beschreibung
- Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Zweilagiges, abgedichtetes Wischtuch mit höchster Saugfähigkeit
- Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Hervorragend geeignet zum Aufnehmen großer Mengen Flüssigkeiten und zum Auftragen von Chemikalien
- Abriebfestes Wischtuch mit weicher, flexibler Fläche
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Trocken oder steril erhältlich. Basisgewicht: 185 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | AlphaSorb™ 10 Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30,5 cm |
| Material | Polyester |
| Flächengewicht | 185 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Kanten | Versiegelt |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) |
| Mehr anzeigen |