Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Wischtücher aus Polyester
Artikelnummer. 15608665 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
600 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15608665 12 x 12 in. 600 Stück
15772396 46 x 46 cm (18 x 18 in.) 100 Stück
15624536 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15608665 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX2412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 €
    838.87 € / 600 Stück
    Sparen 216.13 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6 (Klasse 100 bis 1000)
  • Große zweilagige, 100 % Endlosfaser-Polyester-Wischtücher mit Doppelstrick-Interlock-Muster
  • Zum Auftragen von Reinigungslösungen für pharmazeutische und biopharmazeutische Geräte
  • Gleitet sanft über Oberflächen und ist gegen Laufmaschen beständig
  • Sehr saugfähig, mit geringer Partikelabgabe und extrahierbaren Substanzen
Bestellinformation
Basisgewicht: 220 g/m2
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Extinktion Sehr saugfähig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 214
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Auftragen von Reinigungslösungen auf pharmazeutische und biopharmazeutische Geräte
Lage 2-lagig