Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Optimierte Atmungsaktivität: AlphaTec™ Der Laborkittel 1500 PLUS Lab Coat Bound - Modell 204 bietet dank seiner luft- und wasserdampfdurchlässigen sowie antistatischen Eigenschaften komfortablen Schutz in allgemeinen industriellen Umgebungen. SMS Material
- Verringertes Kontaminationsrisiko: Da dieses schützende Oberbekleidungsstück silikonfrei ist, minimiert es das Kontaminationsrisiko und ist somit ideal für die Biowissenschaften und die Metallverarbeitungsindustrie geeignet.
- Verbesserte Ergonomie: Darüber hinaus bietet dieses weiße Schutzkleidungsstück eine optimierte Passform, was den Tragekomfort und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert.
DESIGN MERKMALE:
- Mittellanger Laborkittel mit Kragen, Druckknopfverschluss vorne, Brusttasche links und Oberschenkeltasche rechts.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antistatischer Laborkittel |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Tasten |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Chemikalien |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?