Learn More
Ansell Alphatec™ 1500 Plus Laborkittel gebunden - Modell 204
Artikelnummer. 15972931 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
60 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15972931 2XL 60 Stück
15942931 M 60 Stück
15952931 L 60 Stück
15962931 XL 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15972931 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH15B0020406
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alphatec™ Der Laborkittel 1500 Plus bietet komfortablen Schutz in allgemeinen industriellen Umgebungen.
  • Optimierte Atmungsaktivität: AlphaTec™ Der Laborkittel 1500 PLUS Lab Coat Bound - Modell 204 bietet dank seiner luft- und wasserdampfdurchlässigen sowie antistatischen Eigenschaften komfortablen Schutz in allgemeinen industriellen Umgebungen. SMS Material
  • Verringertes Kontaminationsrisiko: Da dieses schützende Oberbekleidungsstück silikonfrei ist, minimiert es das Kontaminationsrisiko und ist somit ideal für die Biowissenschaften und die Metallverarbeitungsindustrie geeignet.
  • Verbesserte Ergonomie: Darüber hinaus bietet dieses weiße Schutzkleidungsstück eine optimierte Passform, was den Tragekomfort und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert.
DESIGN MERKMALE:
  • Mittellanger Laborkittel mit Kragen, Druckknopfverschluss vorne, Brusttasche links und Oberschenkeltasche rechts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antistatischer Laborkittel
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material SMS
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tasten
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Modell Unterhalb der Hüftlänge
Anzahl Taschen 2
Latexfrei Ja
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Typ PB [6])
Gewicht (angloamerikanisch) 48 gsm