Learn More
Ansell Alphatec™ 1500 Plus Laborkittel gebunden - Modell 206
Artikelnummer. 17190995
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17190995 XL 50 Stück
17101005 2XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17190995 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH15B0020605
Verfügbar ab: 17-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alphatec™ Der Laborkittel 1500 Plus bietet komfortablen Schutz in allgemeinen industriellen Umgebungen.
  • Optimierte Atmungsaktivität: AlphaTec™ Der Laborkittel 1500 PLUS Lab Coat Bound - Modell 204 bietet dank seiner luft- und wasserdampfdurchlässigen sowie antistatischen Eigenschaften komfortablen Schutz in allgemeinen industriellen Umgebungen. SMS Material
  • Verringertes Kontaminationsrisiko: Da dieses schützende Oberbekleidungsstück silikonfrei ist, minimiert es das Kontaminationsrisiko und ist somit ideal für die Biowissenschaften und die Metallverarbeitungsindustrie geeignet.
  • Verbesserte Ergonomie: Darüber hinaus bietet dieses weiße Schutzkleidungsstück eine optimierte Passform, was den Tragekomfort und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert.
DESIGN MERKMALE:
  • Mittellanger Laborkittel mit Kragen, Druckknopfverschluss vorne, Brusttasche links und Oberschenkeltasche rechts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antistatischer Laborkittel
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material SMS
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tasten
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Modell volle Länge
Anzahl Taschen 2
Latexfrei Ja
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Typ PB [6])
Gewicht (angloamerikanisch) 48 gsm