Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron
Artikelnummer. p-7228399 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extragroß
S
Universal
Modell:
W20B214
W20S213
Packungsgröße:
200 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 16130551
Marke: Ansell WH20B0021402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Apron with protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards.
  • Silikonfrei
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Modell W20B214
Produkttyp Controlled Environments Gown
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tear-back
Einwegprodukt Limited-use
Sterilität Non-sterile