missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Packungsgröße:
60 Stück
Beschreibung
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
- Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low linting
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
| Größe | Klein |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Zipper |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Modell | Knee-length, 2000 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE CATEGORY III (Type PB (6)-B, EN 14126) |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur