Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Überstiefel gebunden
Artikelnummer. 16814800
Ansicht ändern
Click to view available options
Sohlenart:
ESD-PVC
Standard
Packungsgröße:
150 Paare
200 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sohlenart Packungsgröße
16814800 ESD-PVC 150 Paare
16804800 Standard 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16814800 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH20B0040700
Verfügbar ab: 24-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Angenehm zu tragen aus feuchtigkeit-und dampfdurchlässigem (atmungsaktivem) Material, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern.
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
  • Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Standard
Material Polypropylen-Vlieslaminat
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil mit Knöchelbändern
Sohlenart ESD-PVC
Saumtyp Gebunden
Modell W20B407
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung &Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste
Gewicht (metrisch) 63 gsm
Widerstand Chemikalienbeständig
Produkttyp Knöchelhohe Überschuhe für kontrollierte Umgebungen