Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medium Weight Double-Lined PVC Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- Die geraute, sandgestrahlte Oberfläche verbessert die Griffsicherheit bei nassen Bedingungen
- Handschuh für mittlere Beanspruchung und Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- Doppelträger aus Acryl und Baumwolle (13 Gauge)
- Schützen die Hände bei Temperaturen von bis zu -30 °C
- Entspricht den FDA- und EU-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-konform |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 4231C |
| Mehr anzeigen |