Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-202 Medium Weight Double-Lined PVC Gloves
Artikelnummer. 16855190 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
Artikelnummer. 16855190
Marke: Ansell 23202100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gute Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen.
  • Die geraute, sandgestrahlte Oberfläche verbessert die Griffsicherheit bei nassen Bedingungen
  • Handschuh für mittlere Beanspruchung und Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
  • Doppelträger aus Acryl und Baumwolle (13 Gauge)
  • Schützen die Hände bei Temperaturen von bis zu -30 °C
  • Entspricht den FDA- und EU-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-konform
Anwendungen Industrial
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Latex Free Yes
Material PVC
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 10
Norm EN 388 4231C
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Auskleidungsmaterial Träger aus Acryl und 100 % Baumwolle
Serie 23-202