Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
Artikelnummer. 16844860
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
30 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16844860 S 30 Stück
16854860 M 30 Stück
16864860 L 30 Stück
16874860 XL 30 Stück
16884860 2XL 25 Stück
16894860 3XL 25 Stück
16804870 4XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16844860 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH25W0012202
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalienschutzanzüge mit strapazierfähiger und atmungsaktiver mikroporöser Laminattechnologie und Schutztyp 4/5/6.
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Fusselarm zur Reduzierung vom Risikos einer Kontamination in gefährlichen Bereichen
  • Erreicht die höchsten Klassifizierungen für den Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126 und ASTM F 1671 für das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Desinfektion und Reinigung von Anlagen, Tankreinigung, Notfallorganisation, Reinigung von Verschüttungen- oder Leckagen, Wartung, kontaminierte U
Hood Type Beiliegend
Material Mikroporöses Polypropylen-Vlieslaminat
Größe S
Produkttyp Ultraschallgeschweißter Overall
Saumtyp Verschweißt
Modell W25W122
Gewicht (metrisch) 65 gsm