Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD Überstiefel ESD-Bound
Beschreibung
- Es entspricht den höchsten Schutzkategorien gegen biologische Stoffe gemäß EN 14126 und verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und durch Blut übertragene Pathogene.
- Einzigartiges Material mit außergewöhnlicher Festigkeit, Flüssigkeits- und Partikelschutz
- Fusselarm zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 46 bis 48 |
| Material | Mikroporöses Polypropylen-Vlieslaminat |
| Latex Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlusstyp | Elastisches Oberteil mit Knöchelbändern |
| Sohlenart | ESD-PVC |
| Saumtyp | Gebunden |
| Modell | W25B407 |
| Mehr anzeigen |