Beschreibung
- Das AlphaTec™ Die chemikalienbeständige Schürze besteht aus einem mehrlagigen Gewebe, das vor verschiedenen anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahren schützt.
- Die leuchtend gelbe Farbe gewährleistet eine gut sichtbare persönliche Schutzausrüstung, erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz und schützt das Wohlbefinden der Arbeitnehmer.
- Eine extrem leichte Schutzschürze, die AlphaTec™ Schürze 3000 – Modell 213 bleibt auch bei längerem Tragen äußerst komfortabel.
- Dank ihrer mehrlagigen Stoffkonstruktion ist diese chemikalienbeständige Schürze zudem widerstandsfähig gegen Abnutzung und Verschleiß.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schürze |
| Größe | Universal |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Binder |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Saumtyp | Nahtlos |
| Mehr anzeigen |