Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt
Alle ansehen Ansell ProdukteBeskrivning
- Der AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Chemikalienschutzanzug Modell 214 besteht aus einem mehrlagigen Barrieregewebe, das dem Träger hervorragenden Schutz gegen verschiedene Chemikalien, einschließlich anorganischer und biologischer Gefahren, bietet.
- Diese gut sichtbaren, leuchtend gelben Chemikalienschutzanzüge verbessern die Sicherheit der Arbeiter in schlecht beleuchteten Umgebungen.
- Mit verschweißten und verklebten Nähten bietet dieser vollständige Chemikalienschutzanzug eine starke Barriere gegen schädliche Flüssigkeiten und Partikel.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Schürze |
| Größe | XL |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Klettverschluss (hinten) |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?