Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ultraschall-Schweiß und Tape verschweißt – Modell 214
Artikelnummer. 31940325 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31940325 L 1 Stück
31940326 S 1 Stück
31940323 M 1 Stück
31940327 XL 1 Stück
31940328 2XL 1 Stück
31940324 3XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31940325 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30T0021404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.70 €
    18.14 € / 1 Stück
    Sparen 5.56 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochsichtbare, mehrschichtige Schürze für langlebige, leichte chemische Beständigkeit.
  • Mehrschichtige chemische Barriere: Schützt vor zahlreichen Chemikalien
  • Sehr sichtbar, leuchtend gelbe Farbe: Erhöht die Arbeitssicherheit
  • Schweiß- und Tape-Nähte: Bietet eine starke Flüssigkeits- und Partikelbarriere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Schutzschürze
Größe L
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Verschlusstyp Haken und Schlaufe
Sterilität Unsteril
Bauweise Schürze mit Ärmeln mit hinteren Haken- und Schlaufenverschluss, elastischen Handgelenken sowie geschweißten und abgeklebten Nähten.
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessgeräten, unerwartete Undichtigkeiten, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Ablassen von Pumpenventilen in Leitungen, Be- und Entladen von Trucs und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Abladen von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen
Zertifizierung/Konformität EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, CE-Nummer, ASTM F1671, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009
Länge (angloamerikanisch) 69 bis 72 in.
Länge (metrisch) 176 bis 182 cm
Breite (angloamerikanisch) 36 bis 39 in.
Breite (metrisch) 92 bis 100 cm
Gewicht (metrisch) 80 gsm
Anzahl pro Karton 40/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Modell 30T214
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen